1,3,5-Triphénylbenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99+%
CAS No.: 612-71-5
Molecular Formula: C24H18
Formula Weight: 306.41
Melting Point: 172-174°
Boiling Point: 460°
MDL No.: MFCD00003060
Formule:
C₂₄H₁₈ Point d'ébullition: 460 °C Point de fusion: 172…174 °C Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003060 Numéro CAS: 612-71-5 EINECS: 210-318-3 |