Imprimer
Acide 4-phénylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12438.14 A12438.22 A12438.36
A12438.14EA 50.9 EUR
A12438.14 A12438.22 A12438.36
Acide 4-phénylbenzoïque ≥98%
Acide 4-phénylbenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 92-92-2 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Odour: Odourless Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 973519 MDL No.: MFCD00002553
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…227 °C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002553
Numéro CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1