Acide 2-phénylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 947-84-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 343-344°
Beilstein Reference: 974075
MDL No.: MFCD00002463
Formule:
C₁₃H₁₀O₂ Point d'ébullition: 343…344 °C Point de fusion: 110…114 °C Densité: 1,458 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002463 Numéro CAS: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |