Imprimer
3-Benzyloxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Benzyloxybenzaldehyde
B22909.06 B22909.14 B22909.22
B22909.06EA 34.6 EUR
B22909.06 B22909.14 B22909.22
3-Benzyloxybenzaldéhyde ≥98%
3-Benzyloxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 1700-37-4 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 180°/0.08mm MDL No.: MFCD00003367
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 180 °C (0,08 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003367
Numéro CAS: 1700-37-4
EINECS: 216-932-8