Imprimer
4-Phénylcyclohexanone 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
187940500 187940100
ACRO187940500EA 174 EUR
ACRO187940500 ACRO187940100
4-Phénylcyclohexanone 98+%
4-Phénylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…80 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001641
Numéro CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %