Imprimer
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L04636.14 L04636.06
L04636.14EA 365 EUR
L04636.14 L04636.06
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène ≥98%
1-Bromo-4-cyclohexylbenzène
Purity: 98% CAS No.: 25109-28-8 Molecular Formula: C12H15Br Formula Weight: 239.16 Refractive Index: 1.5595 Boiling Point: 90-94°/0.01mm MDL No.: MFCD00019339
Formule: C₁₂H₁₅Br
Point d'ébullition: 90…94 °C (0,01 mmHg)
Densité: 1,287
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019339
Numéro CAS: 25109-28-8
EINECS: 246-623-3