Imprimer
Bouchons à vis et anneaux verseurs pour flacons de laboratoire
Fournisseur: Kavalier
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9180003430 9180003432 9180003417 9180001588
201-1821EA 2.2 EUR
201-1821 201-1825 201-1826 KAVA9180001588
Bouchons à vis et anneaux verseurs pour flacons de laboratoire
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP ou PBT
  • Pour filetage DIN GL
  • Résistant à la chaleur jusqu'à 140 °C (PP) et jusqu'à 180 °C (PBT)
  • Autoclavable