Imprimer
Entonnoirs de filtration MicroFunnel™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FMFNL1050 FMFNL3020
516-0389EA 385 EUR
516-0389 516-0390
Entonnoirs de filtration MicroFunnel™
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Idéal pour concentrer les organismes dans les échantillons fluides. Leur surface plane et lisse permet une élution des organismes ou des particules. La collecte d'organismes ou de particules sur une surface plane est idéale avant la microscopie électronique (SEM) ou la microscopie lumineuse (LM). Sa conception prête à l'emploi et jetable avec une membrane de filtration d'un diamètre de 47 mm élimine la contamination croisée des échantillons.
Membrane:
Polycarbonate avec agent mouillant en PVP (polyvinylpyrrolidone)
Surface de filtration: 13,46 cm²
Ø×H : 100 ml : 61×76 mm avec couvercle ; 300 ml : 88×91 mm avec couvercle
Cdt: emballages stériles individuels.