Mésitylène pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3,5-Triméthylbenzène
Formule:
C₉H₁₂ Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45 °C Densité: 0,8637 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008538 Numéro CAS: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Indice Merck: 13,05934 |