1,3,5-Triisopropylbenzène 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 717-74-8
Molecular Formula: C15H24
Formula Weight: 204.36
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -7°
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1862750
MDL No.: MFCD00008890
Formule:
C₁₅H₂₄ Poids moléculaire: 204.36 g/mol Point d'ébullition: 235…237 °C Point de fusion: –7 °C Densité: 0.854 Point éclair: 86 °C (186 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008890 Numéro CAS: 717-74-8 EINECS: 211-941-3 |