Imprimer
2,4,6-Triméthylphénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
140210100 140210500
ACRO140210100EA 41.1 EUR
ACRO140210100 ACRO140210500
2,4,6-Triméthylphénol 99%
2,4,6-Triméthylphénol
Formule: C₉H₁₂O
Poids moléculaire: 136.19 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002235
Numéro CAS: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) c=1, DMF