Imprimer
2,4,6-Tri-tert-butylphénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 35.7 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphénol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphénol
Formule: C₁₈H₃₀O
Point d'ébullition: 277 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008821
Numéro CAS: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %