Imprimer
2,4,5-Triméthylphénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H50427.03 H50427.MD
H50427.03EA 442 EUR
H50427.03 H50427.MD
2,4,5-Triméthylphénol ≥99%
2,4,5-Triméthylphénol
Purity: 99% CAS No.: 496-78-6 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Odour: Phenol-like Melting Point: 72° Boiling Point: 232° UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00020050
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020050
Numéro CAS: 496-78-6
EINECS: 207-832-5
UN: 2430
ADR: 8,III