Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Butylhydroxytoluène
EHERC12253500EA 74.7 EUR
EHERC12253500
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
Poids moléculaire: 220,35 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…70 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Indice Merck: 13,01547