2,6-Di-tert-butyl-p-crésol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Butylhydroxytoluène
Purity: 99%
CAS No.: 128-37-0
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.36
Flash Point: 127°(260°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 264-265°
Beilstein Reference: 1911640
Merck Reference: 14,1548
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011644
Formule:
C₁₅H₂₄O Poids moléculaire: 220.35 g/mol Point d'ébullition: 264…265 °C Point de fusion: 69…72 °C Densité: 1.048 Point éclair: 127 °C (260 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011644 Numéro CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 ADR: 9 III Indice Merck: 13,01547 |