Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
112990010 112992500 112990050
ACRO112990010EA 106 EUR
ACRO112990010 ACRO112992500 ACRO112990050
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol 99%
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
Formule: C₁₅H₂₄O
Point d'ébullition: 265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,01547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -235° to -245° (20 °C, 589 nm) (c=2, 0.1 N HCl) (on anhydrous basis
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on anhydrous basis)
Insoluble matter ≤0.1 % (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
Organic impurities Passes test
Dihydroquinine sulfate ≤10.0 %