Imprimer
2,4,6-Tri-tert-butylaniline 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
L01362.03 L01362.06
L01362.03EA 59.6 EUR
L01362.03 L01362.06
2,4,6-Tri-tert-butylaniline 95%
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Purity: 95% CAS No.: 961-38-6 Molecular Formula: C18H31N Formula Weight: 261.46 Melting Point: 144-147° Beilstein Reference: 2272612 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011645
Formule: C₁₈H₃₁N
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…147 °C
Densité: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011645
Numéro CAS: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III