2-Chlorométhyl-p-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,5-Dimethylbenzyl chloride, α-Chloro-1,2,5-trimethylbenzene, 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 824-45-3
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Pungent
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 2206277
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000902
Formule:
C₉H₁₁Cl Point d'ébullition: 232…233 °C Densité: 1,050 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000902 Numéro CAS: 824-45-3 EINECS: 212-529-6 UN: 3265 ADR: 8,II |