Imprimer
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Mesitaldehyde
A10104.18 A10104.04 A10104.09
A10104.18EA 266 EUR
A10104.18 A10104.04 A10104.09
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde ≥98%
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 487-68-3 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5540 Melting Point: 14° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1364114 MDL No.: MFCD00003341
Formule: C₁₀H₁₂O
Poids moléculaire: 148.2 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C
Point de fusion: 14
Densité: 1.005
Point éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003341
Numéro CAS: 487-68-3
EINECS: 207-662-1