Imprimer
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Mesitaldehyde
125570100 125570500
ACRO125570100EA 84.9 EUR
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde 97%
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
Poids moléculaire: 148.2 g/mol
Point d'ébullition: 237
Point de fusion: 14
Densité: 1 g/cm³
Point éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003341
Numéro CAS: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)