1,4-Diéthylbenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 105-05-5
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Melting Point: -43°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1903396
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009264
Formule:
C₁₀H₁₄ Point d'ébullition: 182…184 °C Point de fusion: –43 °C Densité: 0,862 Point éclair: 55 °C (131 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009264 Numéro CAS: 105-05-5 EINECS: 203-265-2 UN: 2049 ADR: 3,III |