Imprimer
1,4-Diisopropylbenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22871.14 B22871.22 B22871.36
B22871.14EA 44 EUR
B22871.14 B22871.22 B22871.36
1,4-Diisopropylbenzène 98%
1,4-Diisopropylbenzène
Purity: 99% CAS No.: 100-18-5 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Flash Point: 76°(170°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Aromatic Melting Point: -17° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1854739 MDL No.: MFCD00008892
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 210 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0,857
Point éclair: 76 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008892
Numéro CAS: 100-18-5
EINECS: 202-826-9