1,4-Diisopropylbenzène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₈ Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg) Point de fusion: –17 °C Densité: 0,86 g/cm³ Point éclair: 76 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008892 Numéro CAS: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4875 to 1.4905 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | 18 to 19 % |