Imprimer
Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8840 8841 8842 8843 8844 8845
221-0284EA 27.2 EUR
221-0284 221-0285 221-0286 221-0287 221-0288 221-0289
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Acier inoxydable 18/10.
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique extrêmement élevée
  • Avec conduit d'air, tube conique
  • Autoclavable
Parois internes lisses. Robuste et solide. Entonnoir universel pour une grande variété d'applications. Œillet de suspension pour un rangement aisé (sauf pour l'entonnoir avec un Ø de 80 mm).