Imprimer
m-Xylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dimethylbenzene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22337.1000 8.22337.2500
8.22337.1000EA 95.4 EUR
8.22337.1000 8.22337.2500
m-Xylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
m-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008536
Numéro CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,10214
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 139 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Flash Point 25 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Saturation concentration 35 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 13.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid