Imprimer
Bouchons en caoutchouc de silicone
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9764-1115 9764-1621 9764-1924 9764-2227 9764-2834
BURK9764-1115EA 0.9 EUR
BURK9764-1115 BURK9764-1621 BURK9764-1924 BURK9764-2227 BURK9764-2834
Bouchons en caoutchouc de silicone
Bouchons Bouchons en silicone
D'après les recommandations XV Bfr et de la FDA § 177,2600, ces bouchons coniques en caoutchouc de silicone sont translucides, chimiquement et biologiquement neutres et sûres pour les produits alimentaires.
  • Résistance thermique de –60 à +200 °C (jusqu'à +230 °C pour de courtes périodes)
  • Stérilisable
  • Non toxique