Imprimer
o-Xylène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Dimethylbenzene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 98.9 EUR
95660-5ML 95660-50ML
o-Xylène, Supelco®
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 30 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM