o-Xylène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Dimethylbenzene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₁₀ Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa) Point de fusion: –25 °C Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 30 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008519 Numéro CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Indice Merck: 12,10214 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.18 g/l (20 °C) |
Melting Point | -25 °C |
Molar Mass | 106.17 g/mol |
Boiling Point | 144.4 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 30 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.6 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 465 °C |
Evaporation Number | 13.5 |