o-Xylène ≥96% pour spectrophotométrie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2-Dimethylbenzene
Purity: 96% min
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.877
Refractive Index: 1.5050
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formule:
C₈H₁₀ Point d'ébullition: 143…145 °C Point de fusion: –25 °C Densité: 0,877 Point éclair: 32 °C (89 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008519 Numéro CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Indice Merck: 14,10081 |