Imprimer
2,6-Xylénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Diméthylphénol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
8.03772.0005EA 25.1 EUR
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
2,6-Xylénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…42 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002240
Numéro CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,10215
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 45 - 48 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 203 °C
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (8 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C