2,6-Xylénol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,6-Diméthylphénol
Formule:
C₈H₁₀O Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg) Point de fusion: 45…48 °C Densité: 1,15 g/cm³ Point éclair: 73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002240 Numéro CAS: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,10215 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 48 °C |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Iodine consuming subst. | ≤0.004 meq/g |