2,4-Di-tert-butylphénol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
Formule:
C₁₄H₂₂O Point d'ébullition: 264 °C (760 mmHg) Point de fusion: 54…59 °C Densité: 0,887 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008828 Numéro CAS: 96-76-4 EINECS: 202-532-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 59 °C |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |