Imprimer
2,6-Di-tert-butylphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
A17244.0B A17244.0I A17244.30
A17244.0BEA 77.3 EUR
A17244.0B A17244.0I A17244.30
2,6-Di-tert-butylphénol ≥98%
2,6-Di-tert-butylphénol
Purity: 98% CAS No.: 128-39-2 Molecular Formula: C14H22O Formula Weight: 206.33 Flash Point: 120°(248°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 1841887 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008820
Formule: C₁₄H₂₂O
Point d'ébullition: 252…253 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 0,914
Point éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008820
Numéro CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III