Imprimer
2,6-Di-tert-butylphénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 87.9 EUR
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-tert-butylphénol 99%
2,6-Di-tert-butylphénol
Formule: C₁₄H₂₂O
Point d'ébullition: 253 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008820
Numéro CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %