2-Nitro-m-xylène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formule:
C₈H₉NO₂ Point d'ébullition: 225…227 °C Point de fusion: 14…16 °C Densité: 1,110 Point éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007181 Numéro CAS: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN: 1665 ADR: 6.1,II |