Imprimer
4-Nitro-o-xylène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Diméthyle-4-nitrobenzène, 3,4-Diméthyle-1-nitrobenzène
L05342.22 L05342.36
L05342.22EA 42.6 EUR
L05342.22 L05342.36
4-Nitro-o-xylène ≥99%
4-Nitro-o-xylène
Purity: 99% CAS No.: 99-51-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 27-31° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 2043245 UN No.: 3447 MDL No.: MFCD00007268
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 255…257 °C
Point de fusion: 27…31 °C
Densité: 1,136
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007268
Numéro CAS: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
UN: 3447
ADR: 6.1,II