Imprimer
3-Nitro-o-xylène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
B24917.22 B24917.36
B24917.22EA 45.4 EUR
B24917.22 B24917.36
3-Nitro-o-xylène ≥99%
3-Nitro-o-xylène
Purity: 99% CAS No.: 83-41-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2045105 UN No.: 1665 MDL No.: MFCD00007162
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 244…246 °C
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 1,129
Point éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007162
Numéro CAS: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN: 1665
ADR: 6.1,II