Imprimer
3,5-Xylidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Diméthylaniline
A10570.22 A10570.36
A10570.22EA 56.3 EUR
A10570.22 A10570.36
3,5-Xylidine ≥97%
3,5-Xylidine
Purity: 97+% CAS No.: 108-69-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5580 Odour: Characteristic Melting Point: 9-11° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 507051 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007813
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: 9…11 °C
Densité: 0,971
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007813
Numéro CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,10084