Imprimer
2,6-Xylidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Diméthylaniline
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
8.08671.0005EA 25.1 EUR
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
2,6-Xylidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007747
Numéro CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,10217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 12 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5601 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 6.9 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 490 °C