2,6-Xylidine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,6-Diméthylaniline
Formule:
C₈H₁₁N Point d'ébullition: 216 °C (760 mmHg) Point de fusion: 10…12 °C Densité: 0,98 g/cm³ Point éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007747 Numéro CAS: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,10217 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |