2,6-Diéthylaniline 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₅N Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa) Point de fusion: 3…4 °C Densité: 0,9 g/cm³ Point éclair: 123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007753 Numéro CAS: 579-66-8 EINECS: 209-445-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |