Imprimer
2,4-Xylidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Diméthylaniline
148570010 148571000
ACRO148570010EA 189 EUR
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Xylidine 99%
2,4-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0,98 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007738
Numéro CAS: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 12,10217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %