Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Bis(trifluorométhyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylène
A11360.0B A11360.18 A11360.30
A11360.0BEA 398 EUR
A11360.0B A11360.18 A11360.30
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Purity: 98+% CAS No.: 402-31-3 Molecular Formula: C8H4F6 Formula Weight: 214.11 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3790 Odour: Aromatic Melting Point: -35° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 2052589 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000392
Formule: C₈H₄F₆
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,378
Point éclair: 26 °C (78 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000392
Numéro CAS: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III