α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Chlorométhyl)-3-(trifluorométhyl)benzène
Purity: 98%
CAS No.: 705-29-3
Molecular Formula: C8H6ClF3
Formula Weight: 194.59
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Odour: Pungent
Boiling Point: 68-70°/12mm
Beilstein Reference: 743242
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000908
Formule:
C₈H₆ClF₃ Point d'ébullition: 68…70 °C (12 mmHg) Densité: 1,254 Point éclair: 74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000908 Numéro CAS: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN: 3265 ADR: 8,III |