Imprimer
2-Chloro-m-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-1,3-diméthylbenzène, 1-Chloro-2,6-diméthylbenzène
A17867.14 A17867.22 A17867.36
A17867.14EA 82.3 EUR
A17867.14 A17867.22 A17867.36
2-Chloro-m-xylène ≥98%
2-Chloro-m-xylène
Purity: 98% CAS No.: 6781-98-2 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5270 Melting Point: -36° Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 2040954 MDL No.: MFCD00000565
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 182…183 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 1,061
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000565
Numéro CAS: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4