Imprimer
α-Chloro-p-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
A17183.14 A17183.30
A17183.14EA 31.4 EUR
A17183.14 A17183.30
α-Chloro-p-xylène ≥98%
α-Chloro-p-xylène
Purity: 98% CAS No.: 104-82-5 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Pungent Melting Point: 4-6° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 507387 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000919
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 199…201 °C
Point de fusion: 4…6 °C
Densité: 1,064
Point éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000919
Numéro CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,10091