α-Chloro-p-xylène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
Formule:
C₈H₉Cl Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa) Point de fusion: 4 °C Densité: 1,06 g/cm³ Point éclair: 75 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000919 Numéro CAS: 104-82-5 EINECS: 203-241-1 UN: 3265 ADR: 8,II Indice Merck: 12,10224 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |