Imprimer
α-Chloro-o-xylène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylbenzyl chloride
110150250 110151000 110155000
ACRO110150250EA 33 EUR
ACRO110150250 ACRO110151000 ACRO110155000
α-Chloro-o-xylène 99%
α-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 197…199 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000899
Numéro CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,10224
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %