Imprimer
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
62451 62452
113-8143EA 299 EUR
113-8143 113-8144
Masques d'hygiène pour salles propres, Kimtech™ M3
Masques Masques pour salles propres
Ces masques à plis garantissent la filtration des particules, pour éviter toute contamination.
  • Face interne thermosoudée: Niveau élevé de confort et bonne respirabilité
  • Sans latex, ni silicone: Réduction des réactions toxiques (irritations cutanées)
  • Pont de nez intégré qui améliore le confort et réduit les expositions
  • Couche extérieure en PE respirant faiblement pelucheux
  • Efficacité de filtration des particules >96,9%
Cdt: Double conditionnement pour une utilisation en salles propres.