Imprimer
Acide 3,4-diméthylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19260.14 A19260.22 A19260.36
A19260.14EA 57.9 EUR
A19260.14 A19260.22 A19260.36
Acide 3,4-diméthylbenzoïque ≥98%
Acide 3,4-diméthylbenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 619-04-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 907267 MDL No.: MFCD00002524
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002524
Numéro CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7